Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Benzoylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B3676-5G
TCIAB3676-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB3676-5G
1-Benzoylpiperazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Benzoylpiperazine


Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00810192
Numéro CAS: 13754-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité