Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-fluoropyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3685-1G
TCIAB3685-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB3685-1G
5-Bromo-2-fluoropyrimidine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluoropyrimidine


Formule: C₄H₂BrFN₂
Numéro MDL: MFCD07787364
Numéro CAS: 62802-38-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07aa66f8f6a217e6c9ddd648dc249a15876dba49&vid=07aa66f8f6a217e6c9ddd648dc249a15876dba49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité