Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2R,3R,5S,6S)-5,6-Bis(azidomethyl)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-dioxane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3693-100MG
TCIAB3693-100MGEA 88 EUR InStock
TCIAB3693-100MG
(2R,3R,5S,6S)-5,6-Bis(azidomethyl)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-dioxane ≥97.0% (par GC)
(2R,3R,5S,6S)-5,6-Bis(azidomethyl)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-dioxane


Formule: C₁₀H₁₈N₆O₄
MW: 286,29 g/mol
Numéro CAS: 832117-79-0
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -100 to -104 deg (C=2, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité