Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2S,3S,5R,6R)-5,6-Bis(hydroxymethyl)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-dioxane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2R,3R,5S,6S)-5,6-Dimethoxy-5,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,3-dimethanol

B3696-200MG
TCIAB3696-200MGEA 72.6 EUR InStock
TCIAB3696-200MG
(2S,3S,5R,6R)-5,6-Bis(hydroxymethyl)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-dioxane ≥98.0% (par GC)
(2S,3S,5R,6R)-5,6-Bis(hydroxymethyl)-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-dioxane


Formule: C₁₀H₂₀O₆
MW: 236,26 g/mol
Numéro CAS: 241811-66-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +172 to +176 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité