Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B3708-1G
TCIAB3708-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB3708-1G
tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)-1-piperidinecarboxylate


Formule: C₁₃H₂₄N₂O₄
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD07368262
Numéro CAS: 139290-70-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité