Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-formylpyridine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Bromopyridine-4-carboxaldehyde

B3715-1G B3715-5G
TCIAB3715-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB3715-1G TCIAB3715-5G
2-Bromo-4-formylpyridine ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-4-formylpyridine


Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04039311
Numéro CAS: 118289-17-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ef44c4e23c3bfff3bba79947b97280e9307d9b4&vid=9ef44c4e23c3bfff3bba79947b97280e9307d9b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité