Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Bromo-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine

B3749-5G
TCIAB3749-5GEA 149 EUR InStock
TCIAB3749-5G
2-Bromo-3-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-3-pyridineboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₁H₁₅BBrNO₂
MW: 283,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD06798246
Numéro CAS: 452972-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9428eea6f0989a30ef5e2824e1363850e87368df&vid=9428eea6f0989a30ef5e2824e1363850e87368df&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité