Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Danger

B3769-5G
TCIAB3769-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB3769-5G
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane


Formule: C₄H₆BrNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00101855
Numéro CAS: 30007-47-7
EINECS: 250-001-7
ONU: 3261
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité