2-Picolyl bromide hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
B3772-5G
TCIAB3772-5GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB3772-5G
2-Picolyl bromide hydrobromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Picolyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₇Br₂N
MW: 252,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863544
Numéro CAS: 31106-82-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité