Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Butylresorcinol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Butylbenzene-1,3-diol

B3773-1G
TCIAB3773-1GEA 140 EUR InStock
TCIAB3773-1G
4-Butylresorcinol ≥98.0% (par GC)
4-Butylresorcinol


Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Numéro MDL: MFCD01684800
Numéro CAS: 18979-61-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité