Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-2-pipéridone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B3788-5G
TCIAB3788-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB3788-5G
1-Boc-2-pipéridone ≥95.0% (par GC)
1-Boc-2-pipéridone


Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD02179046
Numéro CAS: 85908-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62addaaf457913ebbc9f180a2302a525632bb7c7&vid=62addaaf457913ebbc9f180a2302a525632bb7c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité