Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B3790-10MG
TCIAB3790-10MGEA 124 EUR InStock
TCIAB3790-10MG
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide ≥97.0% (par HPLC)
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide


Formule: C₁₈H₁₈N₈O₄S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861964
Numéro CAS: 199804-21-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 22.90 to 23.90 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité