Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-3,3',5,5'-tetracarboxylic acid

B3792-200MG
TCIAB3792-200MGEA 125 EUR InStock
TCIAB3792-200MG
Biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC)
Biphenyl-3,3',5,5'-tetracarboxylic acid


Formule: C₁₆H₁₀O₈
MW: 330,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD16621475
Numéro CAS: 4371-28-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité