Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Benzyloxyaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Benzyloxy)aniline

B3796-5G
TCIAB3796-5GEA 119 EUR InStock
TCIAB3796-5G
2-Benzyloxyaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Benzyloxyaniline


Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD03093873
Numéro CAS: 20012-63-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5496b4a19bcf66981da38e8c3e26a63175ef3edd&vid=5496b4a19bcf66981da38e8c3e26a63175ef3edd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité