Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobenzaldéhydediéthylacetal ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-(diethoxymethyl)benzene, 2-Bromo-α,α-diethoxytoluene

B3800-25G
TCIAB3800-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB3800-25G
2-Bromobenzaldéhydediéthylacetal ≥97.0% (par GC)
2-Bromobenzaldéhydediéthylacetal


Formule: C₁₁H₁₅BrO₂
MW: 259,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075696
Numéro CAS: 35822-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddaf8f9be7e093b0a000a3ec601b7947f816d383&vid=ddaf8f9be7e093b0a000a3ec601b7947f816d383&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité