Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tolazoline

B3806-5G
TCIAB3806-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAB3806-5G
2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazole


Formule: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160,22 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005182
Numéro CAS: 59-98-3
EINECS: 200-448-9
Merck Index: 14,09506
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité