Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B3807-25G
TCIAB3807-25GEA 175 EUR InStock
TCIAB3807-25G
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine


Formule: C₆H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00002842
Numéro CAS: 4439-20-7
EINECS: 224-656-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité