Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromobenzaldéhydediéthylacetal ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3822-25G
TCIAB3822-25GEA 116 EUR InStock
TCIAB3822-25G
3-Bromobenzaldéhydediéthylacetal ≥98.0% (par GC)
3-Bromobenzaldéhydediéthylacetal


Formule: C₁₁H₁₅BrO₂
Numéro MDL: MFCD01075697
Numéro CAS: 75148-49-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8f64d8fd1a8c92fb69719e50159f86add0f9302&vid=f8f64d8fd1a8c92fb69719e50159f86add0f9302&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité