Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromoindole-2-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B3836-1G
TCIAB3836-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB3836-1G
5-Bromoindole-2-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromoindole-2-carboxylic acid


Formule: C₉H₆BrNO₂
Point de fusion: 280°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00022705
Numéro CAS: 7254-19-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité