Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-tert-Butylbenzenesulphonamide

B3837-5G
TCIAB3837-5GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB3837-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide


Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213,3000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068599
Numéro CAS: 6292-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité