Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-(Bromomethyl)benzophenone ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(Bromomethyl)phenyl)(phenyl)methanone

B3840-5G
TCIAB3840-5GEA 126 EUR InStock
TCIAB3840-5G
4-(Bromomethyl)benzophenone ≥96.0% (par GC)
4-(Bromomethyl)benzophenone


Formule: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,1405 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092076
Numéro CAS: 32752-54-8
EINECS: 251-197-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité