Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥92.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-(pentafluorosulphanyl)benzene

B3866-1G
TCIAB3866-1GEA 165 EUR InStock
TCIAB3866-1G
3-Bromophenylsulphur pentafluoride ≥92.0% (par GC)
3-Bromophenylsulphur pentafluoride


Formule: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD03425927
Numéro CAS: 672-30-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité