1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyrrolidine-3-carboxylic acid, N-BOC protected
B3880-1G
TCIAB3880-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB3880-1G
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179181
Numéro CAS: 59378-75-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 133.0 to 139.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité