Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Bromo-2,3-difluorophenetole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-4-ethoxy-2,3-difluorobenzene

B3884-5G
TCIAB3884-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB3884-5G
4-Bromo-2,3-difluorophenetole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,3-difluorophenetole


Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD07368018
Numéro CAS: 156573-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité