Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-5-(Benzyloxy)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 5-benzyl ester, Z-Glu(OBzl)-OH, 5-Benzyl N-Cbz-L-glutamate, N-Carbobenzoxy-L-glutamic Acid 5-Benzyl Ester

B3902-5G
TCIAB3902-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB3902-5G
(S)-5-(Benzyloxy)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-5-(Benzyloxy)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-5-oxopentanoic acid


Formule: C₂₀H₂₁NO₆
MW: 371,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065697
Numéro CAS: 5680-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -7.0 to -10.0 deg (C=2.5, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité