Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-ɑ-Boc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-4-Nitrophenyl 4-amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxobutanoate, N-ɑ-(tert-Butoxycarbonyl)-L-asparagine 4-Nitrophenyl Ester, Boc-Asn-ONp

B3915-5G
TCIAB3915-5GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB3915-5G
N-ɑ-Boc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester ≥98.0% (par HPLC)
N-alpha-Boc-L-asparagine 4-nitrophenyl ester


Formule: C₁₅H₁₉N₃O₇
MW: 353,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056109
Numéro CAS: 4587-33-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -37.0 to -41.0 deg (C=2, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité