Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: BINAM, [1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diamine, racemic-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-Diamino-1,1'-binaphthyl, (±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)

B3923-1G
TCIAB3923-1GEA 113 EUR InStock
TCIAB3923-1G
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diamine


Formule: C₂₀H₁₆N₂
MW: 284,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145204
Numéro CAS: 4488-22-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité