Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-(tert-Butoxy)-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide

B3928-25G
TCIAB3928-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB3928-25G
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide


Formule: C₂₄H₂₆BrO₂P
MW: 457,35 g/mol
Point de fusion: 176°C
Numéro MDL: MFCD00075527
Numéro CAS: 59159-39-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2117fdc7cdece4349690bfbae1c8f8765688db73&vid=2117fdc7cdece4349690bfbae1c8f8765688db73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité