Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

11H-Benzo[a]fluoren-11-one ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B3933-1G
TCIAB3933-1GEA 285 EUR InStock
TCIAB3933-1G
11H-Benzo[a]fluoren-11-one ≥98.0% (par GC)
11H-Benzo[a]fluoren-11-one


Formule: C₁₇H₁₀O
MW: 230,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00215959
Numéro CAS: 479-79-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité