Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromophénéthylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B3947-5G
TCIAB3947-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAB3947-5G
3-Bromophénéthylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromophénéthylamine


Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD01310790
Numéro CAS: 58971-11-2
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité