Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl)ethanone

B3950-1G
TCIAB3950-1GEA 121 EUR InStock
TCIAB3950-1G
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone


Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,2699 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054612
Numéro CAS: 29682-12-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b132db0c06f81b2a00be2bafa9e96ad126d4ce29&vid=b132db0c06f81b2a00be2bafa9e96ad126d4ce29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité