Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(11bS)-2,6-Bis[bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl]-3,5-dihydrospiro[4H-dinaphth[2,1-c:1',2'-e]azepine-4,4'-morpholinium] bromide ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

B3970-50MG
TCIAB3970-50MGEA 296 EUR InStock
TCIAB3970-50MG
(11bS)-2,6-Bis[bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl]-3,5-dihydrospiro[4H-dinaphth[2,1-c:1',2'-e]azepine-4,4'-morpholinium] bromide ≥97.0% (par HPLC)
(11bS)-2,6-Bis[bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl]-3,5-dihydrospiro[4H-dinaphth[2,1-c:1',2'-e]azepine-4,4'-morpholinium] bromide


Formule: C₆₀H₃₆BrF₂₄NO₃
Numéro CAS: 1197922-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité