2,2'-Bipiperidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Piperidin-2-yl)piperidine
B3982-5G
TCIAB3982-5GEA 322 EUR InStock
TCIAB3982-5G
2,2'-Bipiperidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2'-Bipiperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,28 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD01572939
Numéro CAS: 531-67-9
EINECS: 208-514-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité