4-[N,N-Bis(4-bromophenyl)amino]benzaldehyde ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Dibromo-4''-formyltriphenylamine, 4-(Bis(4-bromophenyl)amino)benzaldehyde
B3991-200MG
TCIAB3991-200MGEA 135 EUR InStock
TCIAB3991-200MG
4-[N,N-Bis(4-bromophenyl)amino]benzaldehyde ≥98.0% (sur base azote total)
4-[N,N-Bis(4-bromophenyl)amino]benzaldehyde
Formule: C₁₉H₁₃Br₂NO
MW: 431,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD12547118
Numéro CAS: 25069-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité