Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Boc-azetidine-3-ylmethanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-BOC-AZETIDINE-3-METHANOL, 1-Boc-Azetidine-3-yl-methanol, Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-azetidine-3-methanol

B3992-1G
TCIAB3992-1GEA 109 EUR InStock
TCIAB3992-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol ≥98.0% (par GC)
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol


Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656141
Numéro CAS: 142253-56-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité