Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride) ≥97.0% (par HPLC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI

B4000-25MG
TCIAB4000-25MGEA 204 EUR InStock
TCIAB4000-25MG
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride) ≥97.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Bestatin hydrochloride ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine hydrochloride)


Formule: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058004
Numéro CAS: 65391-42-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.80 to 8.40 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -14.0 deg (C=0.5、HCl)
Functionality test to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité