N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pent-4-ynoic acid, N-Boc-L-propargylglycine, (S)-N-BOC-Propargylglycine, Boc-propargyl-Gly-OH, (S)-2-(Boc-amino)-4-pentynoic Acid, Boc-Pra-OH, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-pentynoic Acid
B4007-1G
TCIAB4007-1GEA 145 EUR InStock
TCIAB4007-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine
Formule: C₁₀H₁₅NO₄
MW: 213,23 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01320855
Numéro CAS: 63039-48-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=1、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité