Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromotriphenylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-N,N-diphenylaniline

B4008-5G
TCIAB4008-5GEA 130 EUR InStock
TCIAB4008-5G
2-Bromotriphenylamine ≥98.0% (par GC)
2-Bromotriphenylamine


Formule: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324,22 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD23115676
Numéro CAS: 78600-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité