Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(+)-Biotin-4-nitrophenyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Nitrophenyl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate, (+)-Biotin-ONP

B4009-200MG
TCIAB4009-200MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAB4009-200MG
(+)-Biotin-4-nitrophenyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(+)-Biotin-4-nitrophenyl ester


Formule: C₁₆H₁₉N₃O₅S
MW: 365,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD15141972
Numéro CAS: 33755-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=1, DMF, calcd.on anh.substance)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité