Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(N-Boc-amidino)pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)carbamimidoyl]pyrazole, N-Boc-1H-pyrazole-1-carboxamidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboximidamide, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amidino]pyrazole, N-Boc-1-Guanylpyrazole

B4028-5G
TCIAB4028-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB4028-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrazole-1-carboxamidine


Formule: C₉H₁₄N₄O₂
MW: 210,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00216663
Numéro CAS: 152120-61-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité