Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate

B4043-200MG
TCIAB4043-200MGEA 108 EUR InStock
TCIAB4043-200MG
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate


Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD09751872
Numéro CAS: 154748-49-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité