Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromhexine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine Hydrochloride, 2,4-Dibromo-6-((cyclohexyl(methyl)amino)methyl)aniline hydrochloride, N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexylamine Hydrochloride

B4054-25G
TCIAB4054-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB4054-25G
Bromhexine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Bromhexine hydrochloride


Formule: C₁₄H₂₀Br₂N₂
MW: 412,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056626
Numéro CAS: 611-75-6
EINECS: 210-280-8
Merck Index: 14,01391
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité