Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ω-Bromo-3-cyanoacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 2-Bromo-3'-cyanoacetophenone, 3-(Bromoacetyl)benzonitrile, 3-Cyanophenacyl bromide, Bromomethyl m-cyanophenyl ketone, α-Bromo-3-cyanoacetophenone, 3-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile

B4079-5G
TCIAB4079-5GEA 263 EUR InStock
TCIAB4079-5G
ω-Bromo-3-cyanoacétophénone ≥98.0% (par GC)
ω-Bromo-3-cyanoacétophénone


Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00833267
Numéro CAS: 50916-55-7
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité