Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Methasone sodium phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: β-Methasone 21-phosphate disodium salt, Betamethasone sodium phosphate

B4110-1G
TCIAB4110-1GEA 168 EUR InStock
TCIAB4110-1G
β-Methasone sodium phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
β-Methasone sodium phosphate


Formule: C₂₂H₂₈FO₈P·₂Na
MW: 516,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00200361
Numéro CAS: 151-73-5
EINECS: 205-797-0
Merck Index: 14,01180
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +99.0 to +105.0 deg (C=1, H2O (calcd.on anh.substance))
Water max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité