Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

tert-Butyldimethylsilyl-(S)-glycidyl ether ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyldimethylsilyl (S)-(+)-glycidyl ether, (S)-1-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-2,3-epoxypropane, (S)-2-[(tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl]oxirane

B4111-5ML
TCIAB4111-5MLEA 115 EUR InStock
TCIAB4111-5ML
tert-Butyldimethylsilyl-(S)-glycidyl ether ≥95.0% (par GC)
tert-Butyldimethylsilyl-(S)-glycidyl ether


Formule: C₉H₂₀O₂Si
MW: 188,34 g/mol
Point d'ébullition: 30°C
Point d'éclair: 73°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862148
Numéro CAS: 123237-62-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.0 to +7.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité