Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylenebis(triethoxysilane), 4,4,7,7-Tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane

B4123-5ML
TCIAB4123-5MLEA 108 EUR InStock
TCIAB4123-5ML
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane ≥95.0% (par GC)
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane


Formule: C₁₄H₃₄O₆Si₂
MW: 354,59 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00239362
Numéro CAS: 16068-37-4
EINECS: 240-212-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité