Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4S,5R)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid, (4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyl-1,3-oxazolidine-5-carboxylic acid

B4127-200MG
TCIAB4127-200MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAB4127-200MG
(4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(4S,5R)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-phenyloxazolidine-5-carboxylic acid


Formule: C₁₇H₂₃NO₅
MW: 321,3700 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09263630
Numéro CAS: 143527-70-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -1.5 to -3.5 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité