Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Bromo-3-methylxanthine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B4134-1G
TCIAB4134-1GEA 115 EUR InStock
TCIAB4134-1G
8-Bromo-3-methylxanthine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Bromo-3-methylxanthine


Formule: C₆H₅BrN₄O₂
MW: 245,04 g/mol
Point de fusion: 300°C
Numéro MDL: MFCD17676400
Numéro CAS: 93703-24-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité