Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbohydrazide, 2-Bromobenzohydrazide, 2-Bromobenzoic acid hydrazide, 2-Bromobenzoic hydrazide

B4147-5G
TCIAB4147-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB4147-5G
2-Bromobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromobenzohydrazide


Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051577
Numéro CAS: 29418-67-5
EINECS: 249-614-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité