Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-8-nitroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B4163-1G
TCIAB4163-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAB4163-1G
5-Bromo-8-nitroisoquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-8-nitroisoquinoline


Formule: C₉H₅BrN₂O₂
MW: 253,0500 g/mol
Numéro MDL: MFCD02091227
Numéro CAS: 63927-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité